Få mere at vide
Multiroir Controlec™ ABS opbevaringsenhed med aftagelige og vipbare skuffer
Artikelnummer. 11764581
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
600 x 133 x 164 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
11764581 600 x 133 x 164 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11764581 Leverandør Multiroir Controlec™ Leverandørnr. 50005
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Få nemt adgang til lagrede produkter med Multiroir Controlec™ ABS opbevaringsenhed med aftagelige og vipbare skuffer. Denne enhed har en vippebakke med en frontåbning, der åbner ved 45° og muliggør nem og hurtig håndtering af lagrede produkter.
  • Meget modstandsdygtigt ABS-materiale
  • Enhedsfarve beige
  • Skuffefarve: gennemsigtig
  • Åbning foran ved 45°
  • Vippebakke med frontåbning muliggør nem og hurtig håndtering af opbevarede produkter.
  • Fem stødsikre ABS-skuffer
Tekniske data
Farve Beige, gennemsigtig
Materiale ABS
Form Rektangulær
Inkluderer (5) Skuffe
Produkttype Stativ
Dimensioner (L x B x H) 600 x 133 x 164 mm
Længde (metrisk) 600 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 164 mm
Højde (metrisk) interiør 105/146 mm