Få mere at vide
Velp Scientifica™ TB1 Turbidimeter
Artikelnummer. 15339494 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Lyskilde:
Infrarød-emitterende diode
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lyskilde Pakningsstørrelse
15339494 Infrarød-emitterende diode Hver
1 options
Artikelnummer. 15339494 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. R109B12150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7945.00 DKK
    7244.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 700.80 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Velp Scientifica™ TB1 Turbidimeter, der måler turbiditeten af vandige prøver enkelt og præcist.
Enkel& Præcis
  • Intuitiv og nem at kalibrere
  • Premium resultater leveres på få sekunder
  • Efterfølgende analyse er mere præcis
  • NIST sporbare standarder
  • Måling til ISO 7027 standard
Robust design
  • IP 67 beskyttelse mod indtrængen af partikler og vand
  • Robust ABS-kabinet
Komplet system
  • Leveres med 4 kalibreringsstandarder (800, 100, 20 og 0,02 NTU)
  • 3 hætteglas, klud, silikoneolie, batterier og bæretaske medfølger
  • Op til 1200 prøver kan testes med ét sæt batterier
Tekniske data
Type Bærbar turbiditetsmåler
Lyskilde Infrarød-emitterende diode
Display Type LCD
Materiale ABS
IP-vurdering IP67
Længde (metrisk) 155 mm
Bredde (metrisk) 68 mm
Højde (metrisk) 50 mm
ISO-accepterede metoder ISO 7027-kompatibel nefelometrisk metode (90° )
Vægt (metrisk) 0.2 kg