Få mere at vide
Fisherbrand™ Pipetstativ i ABS plast
Artikelnummer. 11791455 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11791455 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11791455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    521.00 DKK
    483.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 37.92 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Beskyt og organiser glas- og plastpipetter. ABS Pipet Rack har fire robuste, vinklede hylder med udskårne vinduer. Brug de to aftagelige tilbehør til at holde pærer, fyldstoffer eller pumper. Konstrueret af robust ABS for et minimalt fodaftryk på bordpladen.
  • Beskytter og organiserer glas- og plastpipetter uden rod
  • Vinklede rum holder pipetter inden for rækkevidde og forhindrer samtidig skade
  • Udskårne visningsvinduer for nem visning og identifikation
  • Leveres med to aftagelige tilbehør, der holder pipettepærer, fyldstoffer og pumper
Specifica
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Holder Pipetter
Materiale ABS
Stillinger 1
Form Z-formet
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 0,1 til 50 ml pipetter eller dåser
Mængde 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 291 x 88 x 401 mm
Længde (metrisk) 29.1 cm
Længde (engelsk) 11,5 tommer.
Produkttype Pipettereol
Hylder 4 niveauer
Højde (metrisk) 40.1 cm
Bredde (metrisk) 8.8 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.