Få mere at vide
Fisherbrand™ Parafilm™ Forseglingsfilmdispenser
Artikelnummer. 11875993 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11875993
Skærer og dispenserer film sikkert. Parafilm™ Sealing Film Dispenser leveres med to sikkerhedsbarberblade.
  • ABS plastik dispenser designet med en barbermaskine, der glider og skærer uden fare for fingrene.
  • Leveres med to let udskiftelige skæreklinger.
  • Dispenseren holder en eller to 50 mm (2-tommer) ruller eller en 100 mm (4-tommer) rulle.
Tekniske data
Produkttype Forseglingsfilmdispenser
Farve Rød
Længde (engelsk) 6,7''
Længde (metrisk) 171 mm
Bredde (engelsk) 4,7 tommer
Bredde (metrisk) 120 mm
Højde (engelsk) 6,1 tommer
Højde (metrisk) 156 mm
Holder Parafilm
Materiale ABS
Montering Fritstående
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg
Volumen 1 x 100 mm rulle eller 2 x 50 mm ruller
Inkluderer 2 skæreblade
Mængde 1 stk.