Få mere at vide
Fisherbrand™ Parafilm™ Forseglingsfilmdispenser
Artikelnummer. 11350040 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11350040 Blå Hver
11865993 Grøn Hver
11875993 Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350040
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skærer og dispenserer film sikkert. Parafilm™ Sealing Film Dispenser leveres med to sikkerhedsbarberblade.
  • ABS plastik dispenser designet med en barbermaskine, der glider og skærer uden fare for fingrene.
  • Leveres med to let udskiftelige skæreklinger.
  • Dispenseren holder en eller to 50 mm (2-tommer) ruller eller en 100 mm (4-tommer) rulle.
Tekniske data
Produkttype Forseglingsfilmdispenser
Farve Blå
Længde (engelsk) 6,7''
Længde (metrisk) 171 mm
Bredde (engelsk) 4,7 tommer
Bredde (metrisk) 120 mm
Højde (engelsk) 6,1 tommer
Højde (metrisk) 156 mm
Holder Parafilm
Materiale ABS
Montering Fritstående
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg
Volumen 1 x 100 mm rulle eller 2 x 50 mm ruller
Inkluderer 2 skæreblade
Mængde 1 stk.