Få mere at vide
Fisherbrand™ MagWipe™ Magnetisk Tissue Box Holder
Artikelnummer. 11992581 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Montering:
Magnetisk montering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Montering Pakningsstørrelse
11992581 Magnetisk montering Hver
1 options
Artikelnummer. 11992581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 DKK
    132.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.96 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Frigør bordpladeplads med en magnetisk opbevaringsboks. Fisherbrand™ MagWipe™ Magnetic Tissue Box Holder kan bruges til at holde almindelige laboratorieprodukter organiseret.
  • Fremstillet af robust ABS-plast i en lys gennemsigtig farve
  • Har fire kraftige magneter for et sikkert greb på de fleste metaloverflader
  • Holder en 110 mm x 210 mm kasse med servietter
Tekniske data
Produkttype Tissue Wiper Box Holder
Farve Gennemsigtig grøn
Dimensioner (L x B x H) 13 x 91 x 98 mm
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Længde (metrisk) 13 mm
Bredde (engelsk) 3,6 tommer
Bredde (metrisk) 91 mm
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (metrisk) 98 mm
Holder Servietter
Materiale ABS
Montering Magnetisk montering
Antal rum 1
Produkt stil Front-loading med Opening
Til brug med (udstyr) Standard størrelse KimWipes™ boks
Mængde 1 stk.
Sterilitet Non-sterile