Få mere at vide
Fisherbrand™ Cargo™ Pipetstativ
Artikelnummer. 11958004 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11958004 Blå Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 11958004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.00 DKK
    531.12 DKK / Pakke med 3
    Spare 225.88 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Konfigurer beholderne til at matche den tilgængelige bordpladeoverflade. Cargo™ Pipetstativet kan forbindes på flere måder eller bruges individuelt for at imødekomme behov for arbejdspladser og opbevaring. Robuste ABS-plastbeholdere med vinklede hylder og beskyttende låg holder pipetter sikkert inden for rækkevidde.
  • Ideel til opbevaring og organisering af 1,0 mL til 50 mL serologiske pipetter
  • Brug som individuelle holdere eller tilslut flere enheder til større opbevaringsbehov
  • Klik sammen vandret eller lodret for at bygge den ønskede konfiguration
  • Beskyttende låg omslutter enhederne for at forhindre støvopbygning og giver ekstra hyldeplads
  • Magneter på begge sider af enheden forbindes sikkert og sikkert til metaloverflader
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Pipetter
Materiale ABS
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring og organisering af pipetter
Til brug med (udstyr) Serologiske pipetter
Mængde 3 Pk.
Dimensioner (L x B x H) 301 x 100 x 127.5 mm
Længde (metrisk) 301 mm
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Bredde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (engelsk) 5 tommer
Inkluderer Låg
Produkttype Pipettereol
Hylder Vinklet
Højde (metrisk) 127.5 mm
Bredde (metrisk) 100 mm