Få mere at vide
Fisherbrand™ ABS pipettestativ
Artikelnummer. 11793849 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
11793849 Hver
1 options
Artikelnummer. 11793849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.00 DKK
    481.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.93 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Hold 0,1 til 50 ml pipetter eller dåser inden for rækkevidde, mens du forhindrer skader og rod. Fisherbrand™ ABS-pipettestativ inkluderer to aftagelige tilbehør, der holder pipettepærer, fyldstoffer og pumper.
  • Fire vinklede hylderum
  • ABS plast konstruktion
  • Udskåret visningsvindue og leveres med to aftagelige tilbehør, der holder pipettepærer, fyldstoffer og pumper
  • Mål: 291 x 88 x 401 mm
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Holder Pipetters
Materiale ABS
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 1 hver
Længde (metrisk) 291 mm
Inkluderer To aftagelige tilbehør, der holder pipettepærer, fyldstoffer og pumper
Produkttype Pipettereol
Hylder 4 niveauer
Højde (metrisk) 401 mm
Bredde (metrisk) 88 mm