Få mere at vide
Testo™ 608-H2 termisk hygrometer
Artikelnummer. 10693333
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +70 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
10693333 -10 °C til +70 °C
1 options
Artikelnummer. 10693333 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0560 6082
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let aflæst termisk hygrometer med et stort display og en visuel alarm. Testo™ 608-H2 termisk hygrometer måler lufttemperatur, fugtighed og dugpunkt.
  • Måler og viser temperatur og luftfugtighed
  • Beregner og viser dugpunktet
  • LED-alarm aktiveres, når tærskler overskrides
  • Langtidsholdbar kvalitet: langtidsstabil fugtsensor garanterer mange års måling
Tekniske data
Fugtighedsområde 2 til 98 %
Opløsning 0.1%rH
Nøjagtighed ±2% rH
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +70 °C
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C ved 25 °C
Batteritype 9V blokbatteri, 6F22
Display Type LCD
Materiale ABS hus
Svartid 18 sek.
Temperaturopløsning 0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 111 x 90 x 40 mm
Vægt (metrisk) 168 g