Få mere at vide
Testo™ ABS kerne termometer
Artikelnummer. 10396084
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +50 °C
Artikelnummer. 10396084
Brand: Testo™ 0560 1063
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Tekniske data
Længde (metrisk) sonde 55 mm
Materiale ABS-plast
Måletid 0,5 sek.
Opløsning 0,1°C
Vægt (metrisk) 80 g
Produkttype Kerne termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C
Nøjagtighed ±1 %
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 34 mm