Få mere at vide
Abrocitinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Abrocitinib |
| CAS | 1622902-68-4 |
| Molekylær formel | C14H21N5O2S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Cibinqo, N-[cis-3-[Methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyclobutyl]propane-1-sulfonamide, PF 04965842, PF 4965842, N-[cis-3-(Methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)cyclobutyl]-1-propanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N5O2S/c1-3-6-22(20,21)18-10-7-11(8-10)19(2)14-12-4-5-15-13(12)16-9-17-14/h4-5,9-11,18H,3,6-8H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t10-,11+ |
| SMIL | CN([C@H]1C[C@H](C1)NS(CCC)(=O)=O)C2=C3C(NC=C3)=NC=N2 |
| IUPAC navn | N-((1s,3s)-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)cyclobutyl)propane-1-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.41 |
| Formel vægt | 323.1416 |