Få mere at vide
3M™ Doodlebug™ Slibesvamp 8242
Artikelnummer. 17188850
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17188850 Blå
1 options
Artikelnummer. 17188850 Leverandør 3M™ Doodlebug™ Leverandørnr. 7100194280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1995.00 DKK
    1092.61 DKK / Pakke med 30
    Spare 902.39 DKK
    45% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Til mellemstore rengøringsopgaver såsom rengøring af trapper
  • Reducerer ruller for at fjerne ridser på gulvet
  • Fjerner snavs og ridser fra forskellige overflader
  • Til moderat aggressiv rengøring
  • Let at rengøre efter brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 118 x 254 mm
Til brug med (applikation) Mellemstore rengøringsopgaver