Få mere at vide
Novus Biologicals™ AbPure™ Antibody Concentration and Clean-Up Antibody Purification Kit
Artikelnummer. 18031104 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
3 Tests
Artikelnummer. Mængde
18031104 3 Tests
1 options
Artikelnummer. 18031104 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. 2620010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Allows removal of contaminants that interfere in conjugation reactions of InnovaCoat Gold
Kit Components
  • 3 spin cartridge/collecting tube assemblies
  • 1 bottle of AbPure Conjugation Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C
Mængde 3 Tests
Sættets indhold 3 spin cartridge/collecting tube assemblies, 1 bottle of AbPure Conjugation Buffer
Tilstrækkelig til 3 columns
Produkttype AbPure Antibody Concentration and Clean-Up Antibody Purification Kit
For research use only.