Få mere at vide
Abnova™ Tissue Total RNA Purification Kit
Artikelnummer. 16052378
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16052378 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16052378 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. U0066.1Kit
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5365.00 DKK
    5151.00 DKK / 1 sæt
    Spare 214.00 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Tissue Total RNA Purification Kit er designet specifikt til oprensning af total RNA fra en række dyre- og paraffinindlejret væv.
  • Vævsprøver kan effektivt homogeniseres i et mikrocentrifugerør ved hjælp af den medfølgende mikropistil
  • Detergenter og kaotropt salt bruges til at lysere celler og inaktivere RNase med en valgfri DNase-behandling i kolonnen
  • Proceduren kræver ikke phenolekstraktion eller alkoholudfældning og kan gennemføres inden for 15 minutter
  • Det oprensede RNA er klar til brug i RT-PCR, Northern Blotting, Primer Extension og cDNA Library Construction
  • Opbevares tørt ved stuetemperatur (15-25 °C) i mindst 9 måneder uden at vise nogen reduktion i ydeevnen
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Tissue Total RNA Purification Kit er designet specifikt til oprensning af total RNA fra en række dyre- og paraffinindlejret væv.
Til brug med (applikation) Oprensning
Inkluderer 60mL RB-buffer, 50mL W1-buffer, 25mL vaskebuffer (tilsæt 100mL ethanol), 15mL RNase-frit vand, filtersøjle, RB-søjle, 2mL opsamlingsrør, mikropistil
Produkttype Tissue Total RNA Purification Kit
Mængde 1 sæt