Få mere at vide
Abnova™ Plant Total RNA Purification Kit
Artikelnummer. 16042378
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16042378 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16042378 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. U0065.1Kit
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5715.00 DKK
    5151.00 DKK / 1 sæt
    Spare 564.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Plant Total RNA Purification Kit er designet specifikt til oprensning af total RNA fra plantevæv og -celler.
  • Giver en effektiv metode til oprensning af totalt RNA fra plantevæv og celler
  • Prøver males i flydende nitrogen og filtreres derefter for at fjerne cellerester
  • I nærvær af en bindingsbuffer og kaotropt salt binder total RNA i lysatet til glasfibermatrixen i spin-søjlen
  • Valgfri DNase-behandlinger kan følges for at fjerne uønskede DNA-rester
  • Proceduren kræver ikke phenolekstraktion eller alkoholudfældning og kan gennemføres inden for 30 minutter
  • Det oprensede totale RNA er klar til brug i RT, RT-PCR, Real-time PCR og Northern Blotting
  • Opbevares ved stuetemperatur
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Plant Total RNA Purification Kit er designet specifikt til oprensning af total RNA fra plantevæv og -celler.
Til brug med (applikation) Oprensning
Inkluderer 60mL RB-buffer, 60mL PRB-buffer, 50mL W1-buffer, 25mL vaskebuffer (tilsæt 100mL ethanol), 15mL RNase-frit vand, filterkolonne, RB-søjle, 2mL opsamlingsrør
Produkttype Plant Total RNA Purification Kit
Mængde 1 sæt