Få mere at vide
Abnova™ Fluorescerende farvestof AMCA Phalloidin
Beskrivelse
Ideel til mærkning via Phalloidin til fluorescensbilleddannelse og anden fluorescensbaseret biokemisk analyse.
- Excitation (Max): 353nm
- Emission (maks.): 442nm
- Opløselighed: DMSO
- Opbevaringsbuffer: DMSO
Anvendelse: Konjugation
Anbefalet opbevaring: Opbevares i udtørrede omgivelser ved -°20 C og undgå lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fluorescensfarve AMCA med Phalloidin-konjugat. |
| Til brug med (applikation) | Konjugation |
| Mængde | 300 reaktioner |
| Produkttype | Fluorescerende farvestof AMCA Phalloidin |
| Tilstrækkelig til | 300 reaktioner |
| Opbevaringsbuffer | DMSO |
| Indhold og opbevaring | Opbevar produktet i udtørrede omgivelser ved -°20 C og undgå lys. |
| Etiket eller farvestof | Fluorescerende farvestof AMCA Phalloidin |
| Emission | 442 |
| Excitation | 353 |
Kun til forskningsbrug (RUO).