Få mere at vide
Abnova™ Fluorescerende farvestof 633-I Streptavidin
Beskrivelse
Fluorescensemission af Fluorescence Dye 633-I er godt adskilt fra andre almindeligt anvendte røde fluoroforer, som f.eks. TAMRA , Texas Red, Alexa Fluor 594, Fluorescent Dye 594-I og R-phycoerythrin, hvilket gør den ideel til flerfarvet mærkning. I sammenligning med Alexa Fluor 633, er ekstinktionskoefficienten for Fluorescence Dye 633-I meget højere. Ideel til mærkning via Streptavidin til fluorescensbilleddannelse og anden fluorescensbaseret biokemisk analyse. Til de fleste fluorescerende streptavidinapplikationer er en koncentration på 1 til 20 g/ml tilstrækkelig. Den optimale arbejdsfortynding bør bestemmes af slutbrugeren.
- Spektralækvivalent: Alexa Fluor 633, DyLight 633
- Molar ekstinktionskoefficient:≥ 2.40.000 M -1 cm -1
- Excitation (Max): 638nm
- Emission (maks.): 655nm
- Opløselighed: Vand
- Opbevaringsbuffer: Vand
Anvendelse: Konjugation, Flowcytometri
Anbefalet opbevaring: Opbevares i udtørrede omgivelser ved -°20 C og undgå lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fluorescensfarve 633-I med Streptavidin-konjugat. Fluorescensemission af Fluorescence Dye 633-I er godt adskilt fra andre almindeligt anvendte røde fluoroforer, som f.eks. TAMRA , Texas Red, Alexa Fluor 594, Fluorescent Dye 594-I og R-phycoerythrin, hvilket gør den ideel til flerfarvet mærkning. I sammenligning med Alexa Fluor 633, er ekstinktionskoefficienten for Fluorescence Dye 633-I meget højere (250.000 cm -1 M -1 ). |
| Til brug med (applikation) | Konjugation; Flowcytometri |
| Mængde | 200μ g |
| Produkttype | Fluorescerende farvestof 633-I Streptavidin |
| Ækvivalens | Alexa Fluor 633, DyLight 633 |
| Opbevaringsbuffer | Vand |
| Indhold og opbevaring | Opbevar produktet i udtørrede omgivelser ved -°20 C og undgå lys. Tilføj ddH2O med 0,1 % BSA til hætteglasset for at få 1 mg/ml stamopløsning. Denne rekonstituerede opløsning forbliver stabil i 2 måneder, når den opbevares i nærværelse af 2 mM natriumazid og undgå lys ved 4 °C. For længere opbevaring opdeles den rekonstituerede opløsning i portioner til engangsbrug, eller tilsæt lige store mængder glycerol uden at uddele alikvoter, og undgå lys ved -20 °C. |
| Etiket eller farvestof | Fluorescerende farvestof 633-I Streptavidin |
| Emission | 655 |
| Excitation | 638 |
Kun til forskningsbrug (RUO).
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.