Få mere at vide
Abnova™ Oprensningskit for dyrket celle total RNA
Beskrivelse
- Prøvetype: dyrket celle
- Prøvestørrelse: dyrkede dyreceller (op til 5 x 106)
Oprensning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Oversigt | Cultured Cell Total RNA Purification Kit blev designet specifikt til oprensning af total RNA fra dyrkede dyreceller. |
| Til brug med (applikation) | Oprensning |
| Inkluderer | 60 mL RB-buffer, 130 mL W1-buffer, 50 mL vaskebuffer (tilsæt 200 mL ethanol), 30 mL RNase-frit vand, RNA-bindingsplade, 0,35 mL opsamlingsplade, klæbende film |
| Produkttype | Oprensningskit for dyrket celle total RNA |
| Mængde | 1 sæt |