Få mere at vide
Abnova™ CLDN18 (Texas Red/FITC) Split FISH-sonde
Artikelnummer. 16053465
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Artikelnummer. 16053465
Brand: Abnova™ FS0037.200uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede FISH-prober til identifikation af genopdeling ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
  • Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
  • Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
  • Identificer genamplifikation, tab og translokation
  • Højt signal til støj-forhold
  • Lav krydsreaktivitet
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke.
Oversigt Mærkede FISH-prober til identifikation af genopdeling ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Format Rør
Etiket eller farvestof FITC, Texas rød
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 uL
Beliggenhed 3q23/3q23
sonde Ca. 430kb/720kb
Produkttype CLDN18 Split FISH sonde
Mængde 200μ L
Kilde Genomisk DNA
Arter ADN
Form Væske