Få mere at vide
Abnova™ CEN4q (FITC) FISH-sonde
Mængde:
20μ L
Pakningsstørrelse:
20µL
Description
Includes
FISH-hybridiseringsbuffer (80 μL)
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
- Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
- Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
- Identificer genamplifikation, tab og translokation
- Højt signal til støj-forhold
- Lav krydsreaktivitet
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke. |
| Etiket eller farvestof | FITC |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Inkluderer | FISH-hybridiseringsbuffer (80 uL) |
| Beliggenhed | 4q12 |
| sonde | CEN4q |
| Produkttype | CEN4q (FITC) FISH-sonde |
| Mængde | 20μ L |