Få mere at vide
Abnova™ CEN19q (FITC) FISH-sonde
Artikelnummer. 16032735
Skift visning
Mængde:
20μ L
Pakningsstørrelse:
20µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16032735 20μ L 20µL
1 options
Artikelnummer. 16032735 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. FC0156.20uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8075.00 DKK
    7756.88 DKK / 20µL
    Spare 318.12 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Indeholder
FISH-hybridiseringsbuffer (80 μL)
Mærkede FISH-prober som kromosomale markører ved hjælp af Fluorescerende In Situ-hybridiseringsteknik.
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
  • Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
  • Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
  • Identificer genamplifikation, tab og translokation
  • Højt signal til støj-forhold
  • Lav krydsreaktivitet
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke.
Etiket eller farvestof FITC
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Inkluderer FISH-hybridiseringsbuffer (80 uL)
Beliggenhed 19q12
sonde CEN19q
Produkttype CEN19q (FITC) FISH-sonde
Mængde 20μ L