Få mere at vide
Abnova™ Blod/dyrkede celle total RNA oprensningskit
Artikelnummer. 16032378
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16032378 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16032378 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. U0064.1Kit
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5880.00 DKK
    5648.02 DKK / 1 sæt
    Spare 231.98 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Blood/Cultured Cell Total RNA Purification Kit er designet specifikt til oprensning af total RNA fra frisk fuldblod og dyrkede dyreceller.
  • Kit blev designet specifikt til oprensning af total RNA fra frisk fuldblod og dyrkede celler
  • Hele proceduren kan gennemføres inden for 30 minutter
  • Anvendelser inkluderer RT-PCR, Northern Blotting, Primer Extension, mRNA-selektion og cDNA-syntese
  • Udbytte på 5-30μ g
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Blood/Cultured Cell Total RNA Purification Kit er designet specifikt til oprensning af total RNA fra frisk fuldblod og dyrkede dyreceller.
Til brug med (applikation) Oprensning
Inkluderer 200mL RBC-lysebuffer, 60mL RB-buffer, 30mL RT-buffer, 50mL W1-buffer, 25mL vaskebuffer (tilsæt 100mL Ethanol), 6mL RNase-frit vand, RB-søjle, 2mL opsamlingsrør
Produkttype Blod/dyrkede celle total RNA oprensningskit
Mængde 1 sæt