Få mere at vide
Abnova™ 10p subtelomer (Cy5 ) FISK sonde
Artikelnummer. 16082865
Skift visning
Mængde:
20μ L
Pakningsstørrelse:
20µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16082865 20μ L 20µL
1 options
Artikelnummer. 16082865 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. FE0095.20uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8075.00 DKK
    7756.88 DKK / 20µL
    Spare 318.12 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Indeholder
FISH-hybridiseringsbuffer (80 μL)
Mærkede FISH-prober til identifikation af subtelomere-aberrationer ved brug af Fluorescerende In Situ-hybridiseringsteknik.
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
  • Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
  • Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
  • Identificer genamplifikation, tab og translokation
  • Højt signal til støj-forhold
  • Lav krydsreaktivitet
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke.
Etiket eller farvestof Cy5
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Inkluderer FISH-hybridiseringsbuffer (80 uL)
Beliggenhed 10p subtelomer
Produkttype 10p subtelomer(Cy5 ) FISK sonde
Mængde 20μ L