Få mere at vide
Abn-CBD, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002136
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30002136 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30002136 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 1297/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective GPR55 agonist; neurobehaviorally inactive
Neurobehaviorally inactive cannabinoid that acts as a selective agonist for GPR55 (EC50 values are 2.5, >30 and >30 μM at GPR55, CB1 and CB2 receptors respectively). Increases phosphorylation of protein kinases in, and migration of, human umbilical vein endothelial cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abn-CBD
CAS 22972-55-0
Molekylær formel C21H30O2
Mængde 10 mg
Synonym abnormal cannabidiol, abn-cbd, 4-1r,6r-3-methyl-6-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-en-1-yl-5-pentylbenzene-1,3-diol, e---4-p-mentha-1,8-dien-3-yl-5-pentylresorcinol, resorcinol, 4-p-mentha-1,8-dien-3-yl-5-pentyl-,--e, abnormal-cannabidiol, d0s3um, 4-1r,6r-3-methyl-6-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-yl-5-pentyl-1,3-benzenediol, 4-1r,6r-3-methyl-6-prop-1-en-2-yl-1-cyclohex-2-enyl-5-pentylbenzene-1,3-diol, 4-1r,6r-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl-5-pentylbenzene-1,3-diol
InChI nøgle YWEZXUNAYVCODW-RBUKOAKNSA-N
SMIL CCCCCC1=CC(=CC(=C1C2C=C(CCC2C(=C)C)C)O)O
IUPAC navn 4-[(1R,6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylbenzene-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 314.469
PubChem CID 89949
Formel vægt 314.47
Procent renhed >97%