Få mere at vide
Novus Biologicals™ ABLIM3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18386338 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18386338
Brand: Novus Biologicals™ H00022885T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Mål ABLIM3
Synonym actin binding LIM protein family, member 3, actin-binding LIM protein 3
Gen symbol ABLIM3