Få mere at vide
ABL127, MedChemExpress
Artikelnummer. 16416897
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16416897 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16416897 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108317
MedChemExpress ABL127 is a selective and covalent inhibitor of protein methylesterase 1 (PME-1) with IC50s of 6.4 nM and 4.2 nM in HEK293T and MDA-MB-231 cells, respectively.
ABL127 is a selective and covalent inhibitor of protein methylesterase 1 (PME-1) with IC50s of 6.4 nM and 4.2 nM in HEK293T and MDA-MB-231 cells, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ABL127
Fysisk form Oil
CAS 1073529-41-5
Farve Colorless
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H20N2O5
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
SMIL O=C(N1N(C(OC)=O)[C@@](C2=CC=CC=C2)(C3CCCC3)C1=O)OC
Molekylvægt (g/mol) 332.35
Formel vægt 332.35
Procent renhed 98.0%