Få mere at vide
Abiraterone, Mikromol™
Artikelnummer. 18022940
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18022940 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022940 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3294.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Abiraterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abiraterone
CAS 154229-19-3
Analyt- eller komponentnavne Abiraterone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H31 N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Abiraterone, CB 7598, (3beta)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3beta-ol
InChI formel InChI=1S/C24H31NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-5,7,13,15,18-19,21-22,26H,6,8-12,14H2,1-2H3/t18-,19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2c5cccnc5
IUPAC navn (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-pyridin-3-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 349.51
Mængde 250 mg
Formel vægt 349.2406 g/mol