Få mere at vide
Abiraterone-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Abiraterone-d4 |
| CAS | 2122245-62-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24H27D4NO |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-ol-d4, CB 7598-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-5,7,13,15,18-19,21-22,26H,6,8-12,14H2,1-2H3/t18-,19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1/i3D,4D,13D,15D |
| SMIL | [H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC=C4C5=C([2H])C([2H])=C([2H])N=C5[2H] |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.53 |
| Vis mere |