Få mere at vide
Abiraterone Acetate, TRC
Artikelnummer. 30041184
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041184 50 mg
30041147 5 mg
17969839 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA10850050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154229-18-2
Molekylær formel C26 H33 N O2
Molekylvægt (g/mol) 391.55
Synonym (3β)-17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester), (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate, Abiraterone acetate, CB 7630, Zytiga
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-pyridin-3-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abiraterone Acetate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Formel vægt 391.2511
Procent renhed >95%