Få mere at vide
Abirateronacetat N-oxid, TRC
Artikelnummer. 18071630
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18071630 25 mg -
17909749 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071630 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA10851025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2517964-85-9
Molekylær formel C26 H33 N O3
Molekylvægt (g/mol) 407.55
Synonym Abiraterone Acetate N-Oxide, Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(1-oxido-3-pyridinyl)-, 3-acetate, (3β)- (ACI), Abiraterone Acetate N-Oxide, (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester) N-Oxide, CB 7630 N-Oxide;
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetat
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5ccc[n+]([O-])c5)[C@@H]3CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abiraterone Acetate N-Oxide
Analyt- eller komponentnavne Abiraterone Acetate N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C26H33NO3/c1-17(28)30-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27(29)16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 25 mg
Formel vægt 407.246