Få mere at vide
Abirateronacetat N-oxid, Mikromol
Artikelnummer. 30462932
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30462932 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462932 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3504.180025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Abirateronacetat N-oxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abiraterone Acetate N-Oxide
CAS 2517964-85-9
Analyt- eller komponentnavne Abiraterone Acetate N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H33 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Abiraterone Acetate N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C26H33NO3/c1-17(28)30-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27(29)16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5ccc[n+]([O-])c5)[C@@H]3CC=C2C1
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 407.55
Mængde 25 mg
Formel vægt 407.246 g/mol