Få mere at vide
Abiraterone Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 18071540
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18071540 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071540 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3504.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Abiraterone Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abiraterone Acetate
CAS 154229-18-2
Analyt- eller komponentnavne Abiraterone Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H33 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Abiraterone acetate, CB 7630, Zytiga, (3beta)-17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester), (3beta)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate
InChI formel InChI=1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3CC=C2C1
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-pyridin-3-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 391.55
Mængde 250 mg
Formel vægt 391.2511 g/mol