Få mere at vide
Abiraterone acetate, MedChemExpress
Beskrivelse
Abiraterone acetate (CB7630) is an oral, potent, selective, and irreversible inhibitor of CYP17A1 with antiandrogen activity. Abiraterone acetate is a prodrug form of Abiraterone (CB7598).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Abiraterone acetate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 154229-18-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H33NO2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CB7630 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (25.54 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |