missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Abiraterone Acetate Dimer, TRC

Artikelnummer. 30320910
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320910 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30320910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA10855025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3Beta)-16-[(3Beta)-3-(Acetyloxy)androsta-5,16-dien-17-yl]-17-(pyridin-3-yl)androsta-5,16-dien-3-acetate
CAS 186826-68-6
Molekylær formel C47 H61 N O4
Mængde 25 mg
Synonym (3beta)-16-[(3beta)-3-(Acetyloxy)androsta-5,16-dien-17-yl]-17-(3-pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol 3-Acetate, Androsta-5,16-dien-3-ol, 16-[(3β)-3-(acetyloxy)androsta-5,16-dien-17-yl]-17-(3-pyridinyl)-, 3-acetate, (3β)-, Androsta-5,16-dien-3-ol, 16-[(3β)-3-(acetyloxy)androsta-5,16-dien-17-yl]-17-(3-pyridinyl)-, acetate (ester), (3β)- (9CI), (3beta)-16-[(3beta)-3-(Acetyloxy)androsta-5,16-dien-17-yl]-17-(3-pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (ester)
InChI formel InChI=1S/C47H61NO4/c1-28(49)51-33-15-19-44(3)31(24-33)9-11-35-38-13-14-39(46(38,5)21-17-40(35)44)37-26-42-36-12-10-32-25-34(52-29(2)50)16-20-45(32,4)41(36)18-22-47(42,6)43(37)30-8-7-23-48-27-30/h7-10,14,23,27,33-36,38,40-42H,11-13,15-22,24-26H2,1-6H3/t33-
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4C5=C(c6cccnc6)[C@@]7(C)CC[C@H]8[C@@H](CC=C9C[C@H](CC[C@]89C)OC(=O)C)[C@@H]7C5)[C@@H]3CC=C2C1
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-acetyloxy-10,13-dimethyl-17-pyridin-3-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-16-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 703.991
Formel vægt 703.46
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.