Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Abirateronacetat |
| Mængde | 250 mg |
| Smeltepunkt | 147,0 °C |
| Formel vægt | 391.55 |
| InChI nøgle | UVIQSJCZCSLXRZ-HMMZIKKISA-N |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@@]4(C)C(CC=C4C4=CC=CN=C4)C3CC=C2C1 |
| IUPAC navn | (7S,9aR,11aS)-9a,11a-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)-3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.56 |
Sikkerhed og håndtering
- Abiraterone acetate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Abiraterone acetate