Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Abiraterone acetate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18719656
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18719656 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18719656 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6520/25
Potent CYP17A1 inhibitor
Abiraterone acetate is a potent CYP17A1 inhibitor (IC50 values are 17 nM and 18 nM for 17,20-lyase activity and 17α-hydroxylase activity, respectively). Inhibits intratumor androgen synthesis in prostate cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate
CAS 154229-18-2
Mængde 25 mg
Molekylær formel C26H33NO2
Renhed 98%