Få mere at vide
Abietisk syre, tech. 75%
Artikelnummer. 11303237
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11303237 25 g 25g
11313237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13770.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302,46 g/mol
Abietinsyre er en nyttig forløber til syntese af forskellige naturlige produkter, herunder diterpener og steroider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Abietinsyre er en nyttig forløber til syntese af forskellige naturlige
produkter, herunder diterpener og steroider.
Opløselighed Opløseligt
i
alkoholer,
acetone og ethere Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Opbevares under inert gas. Følsom over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 514-10-3
Molekylær formel C20H30O2
Molekylvægt (g/mol) 302.46
MDL nummer MFCD03423567
InChI nøgle RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonym abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
IUPAC navn (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthren-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abietic acid
Beilstein 2221451
Merck Index 14,7
Opløselighedsinformation Opløseligt i alkoholer, acetone og ætere
Formel vægt 302.45
Procent renhed 75%
Grad Teknisk
Mængde 25 g
Lugt Karakteristik
Følsomhed Luftfølsom