Få mere at vide
Abietic acid, 90+%
Artikelnummer. p-7052113
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11369198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042582.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Abietinsyre bruges til fremstilling af estergummier i lakker, lakker og sæber. Det bruges også i metalresonater og plastik. Desuden bruges det i musikinstrumenter for at gøre dem mindre glatte. Det fungerer som en forløber for naturlig produktsyntese. Ud over dette bruges det til at afpakke integrerede kredsløb fra deres epoxybelægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 514-10-3
Molekylær formel C20H30O2
Molekylvægt (g/mol) 302.46
MDL nummer MFCD03423567
InChI nøgle RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonym abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
IUPAC navn (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthren-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abietic acid
Smeltepunkt 148°C to 152°C
Farve Gul
Beilstein 2221451
Merck Index 14,7
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,petroleum ether,diethyl ether and ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 302.45
Procent renhed ≥90%
Mængde 250 mg
Lugt Karakteristisk
Fysisk form Krystallinsk
Følsomhed Luftfølsom
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Abietic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Abietic acid