Få mere at vide
Abietisk syre, 90+%
Artikelnummer. 11379198
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379198 1 g 1g
11369198 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042582.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302,46 g/mol
Abietinsyre bruges til fremstilling af estergummier i lakker, lakker og sæber. Det bruges også i metalresonater og plastik. Desuden bruges det i musikinstrumenter for at gøre dem mindre glatte. Det fungerer som en forløber for naturlig produktsyntese. Ud over dette bruges det til at afpakke integrerede kredsløb fra deres epoxybelægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 514-10-3
Molekylær formel C20H30O2
Molekylvægt (g/mol) 302.46
MDL nummer MFCD03423567
InChI nøgle RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonym abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
IUPAC navn (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthren-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abietic acid
Smeltepunkt 148 °C til 152 °C
Farve Gul
Mængde 1 g
Lugt Karakteristik
Fysisk form Krystallinsk
Følsomhed Luftfølsom
Beilstein 2221451
Merck Index 14,7
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, petroleumsether, diethylether og ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 302.45
Procent renhed ≥90%