Få mere at vide
Applied Biosystems™ ABI PRISM™ 7000 Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit
Artikelnummer. 10095404 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
8 x 96-brønds plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10095404
Brand: Applied Biosystems™ 4328895
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brugervenlige, forudindlæste optiske reaktionsplader med 96 brønde gør det muligt for brugerne at kalibrere ABI PRISM™ 7000 sekvensdetektionssystem hurtigt og nemt.
Denne Applied Biosystems™ brugervenligt kit etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for FAM™ , JOE™ , NED™ , ROX™ , SYBR™ Grøn, VIC™ , og TAMRA™ farvestoffer på ABI PRISM™ 7000 sekvensdetektionssystem. De ABI PRISM™ 7000 Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit inkluderer otte optiske 96-brønds reaktionsplader: en forudindlæst og forseglet baggrundsplade og syv forudindlæste og forseglede spektralkalibreringsplader med syv separate farvestofstandarder. Brug din tid på forskning - ikke instrumentkalibrering Dette sæts brugervenlige, forudindlæste optiske reaktionsplader med 96 brønde gør det muligt for brugerne at kalibrere ABI PRISM™ 7000 sekvensdetektionssystem hurtigt og nemt. Indsæt reaktionspladerne under systeminstallationen, og systemet opsamler automatisk farvestofstandardens spektrale information. Systemets applikationsalgoritme bruger derefter kalibreringsoplysningerne til at sikre nøjagtig dataanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder en baggrundsplade og syv spektralkalibreringsplader med syv farvestofstandarder (FAM™ , JOE™ , NED™,ROX™ , SYBR™ Grøn, VIC™ , TAMRA™ ). Opbevares ved -15 til 25 °C. Beskyt mod lys.
Kalibreret farvestof FAM, JOE , NED , ROX , TAMRA™ , TMR (Tetramethylrhodamin), VIC , SYBR™ Grøn
Til brug med (udstyr) 7000 system
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje ABI PRISM
Produkttype Spektralkalibreringssæt
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 8 x 96-brønds plader
Kalibreringstype Spektral kalibrering