Beskrivelse
- Specielt konfigureret enhed til Applied Biosystems protokol
- Variabel hastighed på 500 til 2850 rpm for præcis blanding fra blid til kraftig
- Digital styring og visning af hastighed og tid
- Digitalt display giver nøjagtighed, reproducerbarhed og repeterbarhed
- Timerfunktion: 1 til 99 sek. (Touch-on), 1 til 99 min. eller kontinuerlig (håndfri)
- I stand til at modstå forhold i kølerum og inkubatorer
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | EU-stik, 230 V |
| Produkttype | Vortexblander |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Materiale | Zink |
| Dimensioner (L x B x H) | 16,5 x 12,2 x 16,5 cm (6,5 x 4,8 x 6,5 tommer) |
| Vægt (engelsk) | 8.8 lb. |
| Vægt (metrisk) | 4 kg |
| Controller type | Digitalt tastatur |
| Vise | Digital hastighed og tid |
| Til brug med (applikation) | Applied Biosystems' mikropladeprotokoller |
| Vis mere |