Få mere at vide
Thermo Scientific™ VersiPlate Stel, 96-brønds, skørt, hvid
Beskrivelse
De Thermo Scientific VersiPlates er unikke, hvor hver strimmel på otte rør er forbundet med hinanden og danner den velkendte 12 x 8 eller 96-brønd ANSI format. De små rivepunkter mellem strimler gør det muligt at adskille en enkelt strimmel eller så mange, som det kræves for det enkelte eksperiment.
Højdepunkter
- Nemmere prøvehåndtering, da flere strimler af prøver kan håndteres samtidigt
- Reduceret spild af forbrugsstoffer, da kun det nødvendige antal strimler skal fjernes, mens resten opbevares til næste eksperiment
- Kan bruges i instrumenter med eller uden VersiFrame
- Den genanvendelige polycarbonatramme kan tjene som et nyttigt stativ til en VersiPlate eller et hvilket som helst antal lavprofilstripsrør og letter prøveindlæsning i termocykler
- Lavprofilformatet af VersiPlate har et lavere dødvolumen, hvilket reducerer prøvefordampningen
- Fås i hvid som forbedrer signalrefleksion, reducerer variation og øger følsomheden af qPCR-analyser
- Kan bruges med alle Thermo Scientific VersiCap™ Måtter, hættestrimler, klæbemiddel og varmeforseglinger
- PCR
- qPCR/Real-Time PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Emballage | 25 plade |
| Produktlinje | VersiPlate |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Ramme |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Materiale | Polycarbonat |
| Antal Wells | 96 |
| Pladekompatibilitet | 96-brøndsplade |
| Mængde | 25 plader |
| Vis mere |