Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABgene™ Grid-reference Cluster Tube racks
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11914794
Artikelnummer. 11914794
Brand: Thermo Scientific™ AB0977
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ ABgene™ Grid-Referenced Cluster Tube Racks indeholder et låsbart låg og silikonerørpropper for sikkerhed under transport.
  • 96 individuelle 0,65 eller 1,2 ml rør
  • Alfanumerisk gitter-reference støbt ind i stativ og låg
  • Temperaturområde -170 °C til +120 °C
  • Kraftig stativ i mikropladeformat og iht SBS fodspor
  • Kan stables med eller uden låg
  • Åben bund for at give fuld robotadgang til mikrorør, —hvert rør er fuldt understøttet for at modstå tryk påført af robotsystemer
  • Tætningsmuligheder inkluderer MULTISIP™ septumpropper, silikonerørpropper, hættestrimler til opbevaringsplade
Advarsler vedrørende bestilling:
Leveres i pakker med 10 stativer, 96 rør hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1,2 mL Grid-Referenced Cluster Tube Rack