Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ Blanke og alfanumeriske opbevaringsrør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11929405
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11929405 1,2 ml Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11929405 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 DKK
    1088.55 DKK / Pakke med 1000
    Spare 26.45 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Thermo Scientific™ ABgene Blanke og alfanumeriske opbevaringsrør muliggør sikker prøveopbevaring, mens de tillader individuel adgang, forsegling og genfinding af prøver.
Thermo Scientific™ ABgene Blanke og alfanumeriske opbevaringsrør muliggør sikker prøveopbevaring, mens de tillader individuel adgang, forsegling og genfinding af prøver.
  • Kan plukkes og placeres til omformatering af prøveudvalg og eliminerer behovet for at optø en hel opbevaringsplade til kun nogle få ønskede prøver
  • Fremstillet af 100 % jomfruelig polypropylen af medicinsk kvalitet, og hvert parti er lækagetestet for at sikre prøvernes integritet og sikkerhed
  • Tilgængelig blank eller med alfanumeriske markeringer støbt ind i bunden af hvert rør for forbedret prøveidentifikation
  • Bredt udvalg af rørvolumener og hættemuligheder tilgængelige, både i bulk eller stativ V-brøndsdesign for forbedret prøvegenvinding
  • Design med åben bund til hurtigere frysning og optøning
  • Bredt temperaturområde på -180° til 120 °C
Forbedret lagerstativdesign
  • I modsætning til traditionelle opbevaringsrør eller -blokke er tomme og alfanumeriske opbevaringsrør tilgængelige i specialdesignede, stabelbare, mikroplade-fodaftryksstativer med 96 rør til individuel prøve, adgang og fjernelse
  • Rack-design inkluderer gitter-refererede låg for nem identifikation af rørets placering
Anbefalet til:
Individuel prøveudtagning; Forsendelse prøver; Opbevaring af DNA, forbindelser eller andre prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Blank, bulk
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Emballage Bulk, 1000 rør/cs
Well Shape V-bund