Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-brønds polypropylen-prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8413007
Well Shape:
Rund
Rund, konisk bund (V-brønd)
Volumen (metrisk) Nå:
200μ L
330μ l
Egnet til formålet:
PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11554754
Brand: Thermo Scientific™ AB0796
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Strømlin dine molekylærbiologiske applikationer med disse 96-brønds polypropylenopbevaringsplader.
Thermo Scientific Abgene 96-brønds polypropylenopbevaringsmikroplader giver fremragende løsninger til prøveopbevaring og assay-opsætning, hvilket gør det nemt at håndtere, opbevare eller transportere fortyndinger og aliquoter. Alle plader er ANSI format for kompatibilitet med automatiserede systemer og er fremstillet i vores renrumsanlæg for at sikre molekylær kvalitet. For yderligere at hjælpe med opbevaring og sporing kan alle plader leveres med tilpasset stregkodning.
Højdepunkter
  • U-formet brøndbund
  • Alfanumerisk grid-reference og industristandard fodaftryk
  • Meget poleret, giver god synlighed
  • Støtteribber for at hjælpe med stabling og forbedre centrifugeringsydelsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel
Format 96-brønds
Oversigt 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Bulk
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Abgene
Farve Neutral
Produkttype 96-brøndsplade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 330μ l
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 300μ L
Sterilitet Renrum
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
Maks. RCF 5000 x g
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 1
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet PCR-klar
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard