Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-brønds polypropylen-prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
GREENER_CHOICE
Product Code. 11554754
Change view
Click to view available options
Well Shape:
Rund
Rund, konisk bund (V-brønd)
Volumen (metrisk) Nå:
200μ L
330μ L
Unit Size:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Well Shape Volumen (metrisk) Nå Unit Size
11554754 Rund 330μ L Pakke med 100
10304513 Rund, konisk bund (V-brønd) 200μ L Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11554754 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. AB0796
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
View all promotions
På lager
Add to basket
Strømlin dine molekylærbiologiske applikationer med disse 96-brønds polypropylenopbevaringsplader.
Thermo Scientific Abgene 96 brønd polypropylen opbevaringsmikroplader giver fremragende løsninger til opbevaring af prøver og opsætning af prøver, hvilket gør det nemt at håndtere, opbevare eller transportere fortyndinger og aliquoter. Alle plader er ANSI formateret for kompatibilitet med automatiserede systemer og fremstilles i vores renrumsfacilitet for at sikre molekylær kvalitet. For yderligere at hjælpe med opbevaring og sporing kan alle plader leveres med specialstrike.
Funktioner
  • Alfanumerisk gitterreferencer og industristandardfodaftryk
  • Polypropylen
  • Forseglingsmuligheder: Klæbeforseglinger, varmetætninger og dækstrimler
  • Produceret renrum
Applikationer
  • Prøvelagring
  • Prøve-resuspensioner
  • Cellekultur
  • Assay-opsætning: fortynding og aliquotering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel
Format Standard
Oversigt 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Bulk
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Abgene
Farve Neutral
Produkttype 96-brøndsplade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 330μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 300μ L
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
Maks. RCF 5000 x g
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 1
Regulatorisk status RUO
RNase fri Ja
Egnet til formålet PCR-klar
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard