Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, ikke-skørt, sort skrift
Artikelnummer. 11550274
Skift visning
Mængde:
25 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11550274 25 plader Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11550274 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0600L
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Optimer PCR- og qPCR-applikationer med disse 96-brønds ikke-skørteplader, tilgængelige med sorte bogstaver for forbedret prøvesporing under pipettering.
96-brønds ikke-skørtede plader til brug i PCR- og qPCR-applikationer rummer op til 0,3 ml brøndvolumen, når de parres med tætninger som klæbende film/folier, Thermo-Mat og hættestrips. Pladerne har et afskåret hjørne placeret ved H1 og er kompatible med de fleste termiske cyklusser.
Brøndens bund er klar for maksimal synlighed. Fås i assorterede farver med klare eller sorte alfanumeriske bogstaver. Kompatibel med standard flerkanalspipetter.
Højdepunkter
  • Ikke-skørt format kompatibelt med de fleste termiske cyklere
  • Fås med sorte alfanumeriske bogstaver
  • Afskåret hjørne: H1
  • Klar brøndbund for prøvesynlighed
  • 0,3 mL maksimalt brøndvolumen (når det bruges med klæbemiddel eller varmeforseglinger)
  • Forsegles vha Thermo-Mat , selvklæbende film og folier, varmeforseglinger og flade og kuppelformede hættestrimler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 25 plade
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Ikke-nederdel
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.3 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 25 plader
Reaktionshastighed Standard