Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 Brønd 1,2mL Polypropylen DeepWell™ Prøvebehandling& Opbevaringsplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6061266
Well Shape:
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Rund
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Egnet til formålet:
PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10243223
Brand: Thermo Scientific™ AB1127
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimer suspensionscellekulturen med disse U-bundede 1,2 mL opbevaringsplader.
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylen-mikroplader og deepwell-plader tilbyder opbevaringssikkerhed til analyser, sammensatte biblioteker eller opbevaring af prøver til enten mellem- eller langtidsbrug. Abgene mikrotiterplader er fremstillet efter strenge specifikationer i vores klasse 100.000 renrum ISO 9001 betingelser ved hjælp af højkvalitets medicinsk kvalitet virgin polypropylenharpikser, som sikrer tillid til kvaliteten og ydeevnen af opbevaringspladerne. Designet til ANSI standarder er disse mikroplader og deepwell-plader kompatible med en række forskellige automatiserede væskehåndteringer til arbejdsgange med høj gennemstrømning. Polypropylen-opbevaringspladerne tilbydes med spindel-, pyramide-, U- og V-bunde brønde sammen med en bred vifte af volumener for at imødekomme de fleste applikationer.
Højdepunkter
  • Rund brøndform designet til optimal prøvegenvinding eller kvadratisk form for at maksimere prøvevolumen indeni ANSI fodaftryksdesign
  • Hver brønd har en uafhængig tætningskant for at forhindre krydskontaminering
  • U-bundede brønde velegnet til prøveresuspension
  • Polypropylen (AB-1068, polystyren)
  • Modstandsdygtig over for DMSO (100%); Ethanol (100%); Isopropanol (100 %)
  • Velegnet til autoklavering (15 minutter ved °121 C) eller gammabestråling
  • Forseglingsmuligheder: selvklæbende forseglinger, varmeforseglinger, hætter til opbevaringsplade og hættestrimler og forseglingsmåtter til opbevaringsplader
  • Renrum fremstillet
  • ANSI-format for kompatibilitet med automatiserede systemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel
Format 96-brønds
Oversigt 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Individuelt indpakket
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Abgene
Farve Neutral
Produkttype 96-brøndsplade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 1200μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1.000μ l
Sterilitet Renrum
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Firkantet, rund bund (U-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
Maks. RCF 2000 x g
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet PCR-klar
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard