Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 Brønd 1,2mL Polypropylen DeepWell™ Prøvebehandling& Opbevaringsplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10544384
Well Shape:
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Rund
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Egnet til formålet:
PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10544384
Brand: Thermo Scientific™ AB0787
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer suspensionscellekulturen med disse U-bundede 1,2 mL opbevaringsplader.
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylen-mikroplader og deepwell-plader tilbyder opbevaringssikkerhed til analyser, sammensatte biblioteker eller opbevaring af prøver til enten mellem- eller langtidsbrug. Abgene mikrotiterplader er fremstillet efter strenge specifikationer i vores klasse 100.000 renrum ISO 9001 betingelser ved hjælp af højkvalitets medicinsk kvalitet virgin polypropylenharpikser, som sikrer tillid til kvaliteten og ydeevnen af opbevaringspladerne. Designet til ANSI standarder er disse mikroplader og deepwell-plader kompatible med en række forskellige automatiserede væskehåndteringer til arbejdsgange med høj gennemstrømning. Polypropylen-opbevaringspladerne tilbydes med spindel-, pyramide-, U- og V-bunde brønde sammen med en bred vifte af volumener for at imødekomme de fleste applikationer.
Thermo Scientific 1,2 mL opbevaringsplader kommer med enten runde eller firkantede former, og de er lavet af polypropylen. Disse plader er ideelle til suspensionscellekultur og er kompatible med automatiserede systemer. Forskellige forseglingsmuligheder er tilgængelige for 1,2 ml opbevaringsplader, og du kan forsegle hver brønd uafhængigt for at forhindre krydskontaminering.
Højdepunkter
• Rund brøndform designet til optimal prøvegenvinding eller kvadratisk form for at maksimere prøvevolumen indeni ANSI fodaftryksdesign
• Hver brønd har en uafhængig tætningskant for at forhindre krydskontaminering
• U-bundede brønde velegnet til prøveresuspension
• Polypropylen (AB-1068, polystyren)
• Modstandsdygtig over for DMSO (100%); Ethanol (100%); Isopropanol (100 %)
• Velegnet til autoklavering (15 minutter °ved 121 C) eller
•gammabestrålingsforsegling: Selvklæbende forseglinger, varmeforseglinger, hætter til opbevaringsplader og hættestrimler og forseglingsmåtter til opbevaringsplader
• Renrum fremstillet
• ANSI-format for kompatibilitet med automatiserede systemer
Ansøgninger
• Opbevaring af prøver
• Prøve resuspension
• Cellekultur
• Assay-opsætning: fortynding og alikvotering
Kompatibel forseglingsfilm: klæbende varme
> Farligt: Nej
> Max centrifugalkraft: 2000 g (AB-0564 og AB-1127)
> Maks. volumen (hætteforsegling): 1,1 mL (kun AB-0564)
> Maks. volumen (filmforsegling): 1,2 mL
> Maks. volumen (måtteforsegling): 0,85 mL (AB-0564, AB-1068), 1 mL (AB-1127)
> Opbevaringstilstand: Ambient
Prøveopbevaring, prøveresuspension, cellekultur og assay-opsætning: fortynding og alikvotering.
Certificeringer
Fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel
Format 96-brønds
Oversigt 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Bulk
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Abgene
Farve Neutral
Produkttype 96-brøndsplade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 1200μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1.000μ l
Sterilitet Renrum
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
Maks. RCF 2000 x g
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 50
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet PCR-klar
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard