Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ DeepWell™ 96-brøndsplade af polypropylen til prøvebehandling & opbevaring, 1,2 ml
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylen-mikroplader og deepwell-plader tilbyder opbevaringssikkerhed til analyser, sammensatte biblioteker eller opbevaring af prøver til enten mellem- eller langtidsbrug. Abgene mikrotiterplader er fremstillet efter strenge specifikationer i vores klasse 100.000 renrum ISO 9001 betingelser ved hjælp af højkvalitets medicinsk kvalitet virgin polypropylenharpikser, som sikrer tillid til kvaliteten og ydeevnen af opbevaringspladerne. Designet til ANSI standarder er disse mikroplader og deepwell-plader kompatible med en række forskellige automatiserede væskehåndteringer til arbejdsgange med høj gennemstrømning. Polypropylen-opbevaringspladerne tilbydes med spindel-, pyramide-, U- og V-bunde brønde sammen med en bred vifte af volumener for at imødekomme de fleste applikationer.
Funktioner
- Rund brøndform designet til optimal prøvegenvinding eller kvadratisk form for at maksimere prøvevolumen inden for ANSI footprint-designet
- Hver brønd har en uafhængig tætningskant for at forhindre krydskontaminering
- U-bundede brønde, ideelt egnet til prøvesuspension, der er ideelle til prøvesuspension.
- Polypropylen (AB-1068, polystyren)
- Resistent over for DMSO (100%); Ethanol (100%); Isopropanol (100%)
- Egnet til autoklavering (15 minutter ved 121 °C) eller gammabestråling
- Forseglingsmuligheder: Klæbeforseglinger, varmeforseglinger, opbevaringspladelåg og dækstrimler samt opbevaringspladeforseglingsmåtter
- Produceret renrum
- ANSI-format for kompatibilitet med automatiserede systemer
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel |
| Format | Standard |
| Oversigt | 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | Individuelt indpakket |
| Indbindingstype | PP med lav binding |
| Produktlinje | Abgene |
| Farve | Neutral |
| Vis mere |